Imprimer
4-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6790-1G OR6790-5G
APOSOR6790-1GEA 0 EUR
APOSOR6790-1G APOSOR6790-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline 97%
4-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Point de fusion: 87…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422516
Numéro CAS: 29608-05-7
ONU: 3261
ADR: 8,III