Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR6787-25G
OR6787-5G
APOSOR6787-25GEA
79.9
EUR
APOSOR6787-25G
APOSOR6787-5G
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Point de fusion: 234…243 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00182671 Numéro CAS: 6232-11-7 |