Imprimer
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6776-1G OR6776-250MG
APOSOR6776-1GEA 94.5 EUR
APOSOR6776-1G APOSOR6776-250MG
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine 95+%
2,3-Dihydro-1-(methylsulphonyl)-(1H)-indole-5-amine
Formule: C₉H₁₂N₂O₂S
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319362
Numéro CAS: 299921-01-0