Imprimer
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6745-1G OR6745-10G OR6745-5G
APOSOR6745-1GEA 149 EUR
APOSOR6745-1G APOSOR6745-10G APOSOR6745-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂S
Point de fusion: 263…268 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02225088
Numéro CAS: 294620-60-3