Imprimer
2-Bromo-5-chlorobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6701-100G OR6701-25G OR6701-500G
APOSOR6701-100GEA 94.4 EUR
APOSOR6701-100G APOSOR6701-25G APOSOR6701-500G
2-Bromo-5-chlorobenzaldéhyde
2-Bromo-5-chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219.46 g/mol
Point de fusion: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462870
Numéro CAS: 174265-12-4