Imprimer
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]nicotinic acid
OR6689-10G OR6689-1G OR6689-5G
APOSOR6689-10GEA 696 EUR
APOSOR6689-10G APOSOR6689-1G APOSOR6689-5G
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220.27 g/mol
Point de fusion: 198…205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319352
Numéro CAS: 387350-41-6