4-(Phenylsulphanyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-(Phenylthio)aniline
OR6679-1G
OR6679-5G
OR6679-250MG
APOSOR6679-1GEA
92.8
EUR
APOSOR6679-1G
APOSOR6679-5G
APOSOR6679-250MG
4-(Phenylsulphanyl)aniline
4-(Phenylsulphanyl)aniline
Formule:
C₁₂H₁₁NS Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00094027 Numéro CAS: 1135-14-4 |