Imprimer
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6659-1G OR6659-250MG OR6659-5G
APOSOR6659-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6659-1G APOSOR6659-250MG APOSOR6659-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Formule: C₅H₄ClN₃O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789626
Numéro CAS: 14160-93-1
EINECS: 238-005-7