Imprimer
Acide (3-chlorophényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
OR6642-100G OR6642-500G
APOSOR6642-100GEA 81.2 EUR
APOSOR6642-100G APOSOR6642-500G
Acide (3-chlorophényl)métaborique 98%
Acide (3-chlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BClO₂
MW: 156.38 g/mol
Point de fusion: 180…189 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00161354
Numéro CAS: 63503-60-6