Imprimer
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
OR6640-25G OR6640-5G
APOSOR6640-25GEA 328 EUR
APOSOR6640-25G APOSOR6640-5G
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Formule: C₇H₅ClN₂O₄
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041235
Numéro CAS: 51676-74-5