3-Méthoxythiophène
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR6628-100G
OR6628-25G
OR6628-5G
APOSOR6628-100GEA
109
EUR
APOSOR6628-100G
APOSOR6628-25G
APOSOR6628-5G
3-Méthoxythiophène
3-Méthoxythiophène
Formule:
C₅H₆OS Point d'ébullition: 80…82 °C/65mmHg Densité: 1.143 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043894 Numéro CAS: 17573-92-1 ONU: 1993 ADR: 3,III |