Imprimer
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-chloronitrobenzene
OR6626-100G OR6626-25G OR6626-5G
APOSOR6626-100GEA 71.2 EUR
APOSOR6626-100G APOSOR6626-25G APOSOR6626-5G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236.4500 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863216
Numéro CAS: 16588-24-2