Imprimer
2-Chloro-5-iodophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6603-5G OR6603-25G OR6603-1G
APOSOR6603-5GEA 48 EUR
APOSOR6603-5G APOSOR6603-25G APOSOR6603-1G
2-Chloro-5-iodophenol
2-Chloro-5-iodophenol
Formule: C₆H₄ClIO
MW: 254.4500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672969
Numéro CAS: 289039-26-5
ONU: 1759
ADR: 8 III