Imprimer
1-Bromo-3-iodobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromoiodobenzene
OR6597-100G OR6597-1KG OR6597-250G
APOSOR6597-100GEA 36.4 EUR
APOSOR6597-100G APOSOR6597-1KG APOSOR6597-250G
1-Bromo-3-iodobenzène
1-Bromo-3-iodobenzène
Formule: C₆H₄BrI
Point d'ébullition: 120 °C/18mmHg
Point de fusion: –10 to –9 °C
Densité: 2.219 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001043
Numéro CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9