Imprimer
4-Nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6596-1KG OR6596-250G
APOSOR6596-1KGEA 132 EUR
APOSOR6596-1KG APOSOR6596-250G
4-Nitroanisole
4-Nitroanisole
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C
Point de fusion: 50…54 °C
Densité: 1.233 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007327
Numéro CAS: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
ONU: 3458
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06682