Imprimer
Acide 2-nitrocinnamique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6581-100G OR6581-25G OR6581-500G
APOSOR6581-100GEA 315 EUR
APOSOR6581-100G APOSOR6581-25G APOSOR6581-500G
Acide 2-nitrocinnamique 99%
Acide 2-nitrocinnamique
Formule: C₉H₇NO₄
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 612-41-9