Imprimer
Acide 4-méthoxycinnamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid
OR6574-100G OR6574-25G
APOSOR6574-100GEA 52.2 EUR
APOSOR6574-100G APOSOR6574-25G
Acide 4-méthoxycinnamique 98%
Acide 4-méthoxycinnamique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004398
Numéro CAS: 830-09-1
EINECS: 212-594-0