Imprimer
2-Bromothiophène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Thienyl bromide
OR6569-1KG OR6569-500G
APOSOR6569-1KGEA 275 EUR
APOSOR6569-1KG APOSOR6569-500G
2-Bromothiophène 98%
2-Bromothiophène
Formule: C₄H₃BrS
MW: 163.04 g/mol
Point d'ébullition: 149…151 °C
Point de fusion: < –10 °C
Densité: 1.684 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005417
Numéro CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
ONU: 2929
ADR: 6.1+3 II