Imprimer
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6558-1G OR6558-5G
APOSOR6558-1GEA 87 EUR
APOSOR6558-1G APOSOR6558-5G
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 95%
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₂Cl₂N₂S
Point d'ébullition: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799286
Numéro CAS: 2254-88-8