Cycloheptanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Suberon, Cycloheptan-1-one
OR6556-100G
OR6556-25G
APOSOR6556-100GEA
116
EUR
APOSOR6556-100G
APOSOR6556-25G
Cycloheptanone 98%
Cycloheptanone
Formule:
C₇H₁₂O Point d'ébullition: 179…181 °C Point de fusion: –21 °C Densité: 0.956 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 55 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004159 Numéro CAS: 502-42-1 ONU: 1224 ADR: 3,III |