Imprimer
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6547-1G OR6547-5G
APOSOR6547-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6547-1G APOSOR6547-5G
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Formule: C₆H₁₀N₂
Point d'ébullition: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014098
Numéro CAS: 29134-29-0
EINECS: 249-463-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III