Imprimer
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6529-25G OR6529-1G OR6529-5G
APOSOR6529-25GEA 101 EUR
APOSOR6529-25G APOSOR6529-1G APOSOR6529-5G
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₄
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023096
Numéro CAS: 3339-73-9
EINECS: 222-083-4