Imprimer
2-Phthalimidopropionic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6527-25G OR6527-100G
APOSOR6527-25GEA 106 EUR
APOSOR6527-25G APOSOR6527-100G
2-Phthalimidopropionic acid 98%
2-Phthalimidopropionic acid
Formule: C₁₁H₉NO₄
Point de fusion: 159…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023061
Numéro CAS: 19506-87-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III