Ciclopropilmetanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR6507-100G
OR6507-25G
OR6507-500G
APOSOR6507-100GEA
71.2
EUR
APOSOR6507-100G
APOSOR6507-25G
APOSOR6507-500G
Ciclopropilmetanol 98%
Ciclopropilmetanol
Formule:
C₄H₈O Point d'ébullition: 123…124 °C Point de fusion: –60 °C Densité: 0.89 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001309 Numéro CAS: 2516-33-8 ONU: 2920 ADR: 8+3,II |