Imprimer
1,2-Dichloro-4-iodobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dichloroiodobenzene
OR6486-100G OR6486-250G OR6486-25G OR6486-500G
APOSOR6486-100GEA 49.3 EUR
APOSOR6486-100G APOSOR6486-250G APOSOR6486-25G APOSOR6486-500G
1,2-Dichloro-4-iodobenzène 99%
1,2-Dichloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272.9 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C/12mmHg
Point de fusion: 27…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019014
Numéro CAS: 20555-91-3
EINECS: 243-874-0