Imprimer
3-Bromo-4-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-picoline
OR6455-100G OR6455-25G OR6455-500G
APOSOR6455-100GEA 49.3 EUR
APOSOR6455-100G APOSOR6455-25G APOSOR6455-500G
3-Bromo-4-méthylpyridine 98%
3-Bromo-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C
Densité: 1.549 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082592
Numéro CAS: 3430-22-6