3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR6437-1G
OR6437-5G
OR6437-500MG
APOSOR6437-1GEA
55.1
EUR
APOSOR6437-1G
APOSOR6437-5G
APOSOR6437-500MG
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
3-(2-Aminoethyl)thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Formule:
C₅H₉ClN₂O₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00801011 Numéro CAS: 19382-49-1 |