Imprimer
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6420-1G OR6420-250MG
APOSOR6420-1GEA 468 EUR
APOSOR6420-1G APOSOR6420-250MG
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Formule: C₆H₇BrN₂
Point de fusion: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235255
Numéro CAS: 914637-88-0