Imprimer
3-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-a]azepine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6419-1G OR6419-250MG
APOSOR6419-1GEA 484 EUR
APOSOR6419-1G APOSOR6419-250MG
3-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-a]azepine
3-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-a]azepine
Formule: C₈H₁₁BrN₂
MW: 215.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235254
Numéro CAS: 701298-97-7