4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
OR6414-100G
OR6414-25G
OR6414-5G
APOSOR6414-100GEA
190
EUR
APOSOR6414-100G
APOSOR6414-25G
APOSOR6414-5G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule:
C₅H₅ClN₂S Point d'ébullition: 139…140 °C/36mmHg Point de fusion: –2 °C Densité: 1.381 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00006083 Numéro CAS: 49844-90-8 EINECS: 256-500-6 ONU: 1760 ADR: 8,II |