Imprimer
3-Chlorophénylhydrazinium chlorure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
OR6387-100G OR6387-250G OR6387-25G
APOSOR6387-100GEA 30.6 EUR
APOSOR6387-100G APOSOR6387-250G APOSOR6387-25G
3-Chlorophénylhydrazinium chlorure 97%
3-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
Point de fusion: 242 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02656655
Numéro CAS: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III