Imprimer
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6385-250MG OR6385-1G OR6385-5G OR6385-100MG
APOSOR6385-250MGEA 116 EUR
APOSOR6385-250MG APOSOR6385-1G APOSOR6385-5G APOSOR6385-100MG
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00097916
Numéro CAS: 34859-65-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III