Imprimer
Boc-L-norvaline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Nva-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-norvaline, (2S)-2-Aminopentanoic acid, N-BOC protected, N-Boc-L-norvaline
OR6368-1G OR6368-5G
APOSOR6368-1GEA 72.5 EUR
APOSOR6368-1G APOSOR6368-5G
Boc-L-norvaline 98%
Boc-L-norvaline
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.265 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037268
Numéro CAS: 53308-95-5