Imprimer
Acide (R)-(-)-2-hydroxyisovalérique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6367-1G OR6367-5G
APOSOR6367-1GEA 256 EUR
APOSOR6367-1G APOSOR6367-5G
Acide (R)-(-)-2-hydroxyisovalérique 97%
Acide (R)-(-)-2-hydroxyisovalérique
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 124…125 °C/13mmHg
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066442
Numéro CAS: 17407-56-6