Imprimer
Acide bromoacétique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6366-250G OR6366-1KG OR6366-2.5KG
APOSOR6366-250GEA 105 EUR
APOSOR6366-250G APOSOR6366-1KG APOSOR6366-2.5KG
Acide bromoacétique 99%
Acide bromoacétique
Formule: BrCH₂COOH
MW: 138.95 g/mol
Point d'ébullition: 207…209 °C
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1.93 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002678
Numéro CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
ONU: 3425
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01384