Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR6355-1G
OR6355-100MG
OR6355-5G
APOSOR6355-1GEA
0
EUR
APOSOR6355-1G
APOSOR6355-100MG
APOSOR6355-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formule:
C₈H₆N₂O₂ Point de fusion: 244…247 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07021498 Numéro CAS: 139022-25-6 |