Imprimer
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6349-1G OR6349-250MG
APOSOR6349-1GEA 263 EUR
APOSOR6349-1G APOSOR6349-250MG
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06752277
Numéro CAS: 94985-27-0