Imprimer
Acide cyclopropane-1,1-dicarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6347-100G OR6347-500G OR6347-25G
APOSOR6347-100GEA 78.3 EUR
APOSOR6347-100G APOSOR6347-500G APOSOR6347-25G
Acide cyclopropane-1,1-dicarboxylique 98%
Acide cyclopropane-1,1-dicarboxylique
Formule: C₅H₆O₄
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013727
Numéro CAS: 598-10-7
EINECS: 209-917-2
ONU: 3261
ADR: 8,III