Imprimer
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole-3-carboxaldehyde
OR6332-1G OR6332-5G OR6332-500MG
APOSOR6332-1GEA 79.9 EUR
APOSOR6332-1G APOSOR6332-5G APOSOR6332-500MG
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204.19 g/mol
Point de fusion: 305…307 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216481
Numéro CAS: 3558-17-6