Imprimer
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6315-1G OR6315-5G OR6315-10G
APOSOR6315-1GEA 224 EUR
APOSOR6315-1G APOSOR6315-5G APOSOR6315-10G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03371460
Numéro CAS: 193538-22-6