Imprimer
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dichloro-6-methylaniline
OR6295-1G OR6295-25G OR6295-5G
APOSOR6295-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6295-1G APOSOR6295-25G APOSOR6295-5G
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Point d'ébullition: 82…84 °C/0.1mmHg
Point de fusion: 42…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044074
Numéro CAS: 30273-00-8