Imprimer
6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(4-Morpholinyl)pyrazine-2-carboxylic acid
OR6290-250MG OR6290-1G OR6290-5G
APOSOR6290-250MGEA 85.7 EUR
APOSOR6290-250MG APOSOR6290-1G APOSOR6290-5G
6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid 95+%
6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₁N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233274
Numéro CAS: 40262-73-5