Imprimer
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6273-25G OR6273-5G
APOSOR6273-25GEA 698 EUR
APOSOR6273-25G APOSOR6273-5G
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125.13 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C
Densité: 1.113 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126403
Numéro CAS: 4277-63-8
ONU: 3272
ADR: 3 III