Imprimer
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-6-hydroxynicotinic acid
OR6265-1G OR6265-25G OR6265-5G
APOSOR6265-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6265-1G APOSOR6265-25G APOSOR6265-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218.01 g/mol
Point de fusion: 334…336 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791237
Numéro CAS: 41668-13-7