Imprimer
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6263-1G OR6263-250MG OR6263-5G
APOSOR6263-1GEA 118 EUR
APOSOR6263-1G APOSOR6263-250MG APOSOR6263-5G
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Formule: C₉H₉ClO
Point d'ébullition: 142…146 °C/1mmHg
Point de fusion: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171621
Numéro CAS: 21886-62-4