Imprimer
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6259-1G OR6259-250MG OR6259-500MG OR6259-2.5G
APOSOR6259-1GEA 366 EUR
APOSOR6259-1G APOSOR6259-250MG APOSOR6259-500MG APOSOR6259-2.5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid
Formule: C₉H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235205
Numéro CAS: 914637-28-8