Imprimer
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6253-1G OR6253-250MG OR6253-500MG
APOSOR6253-1GEA 478 EUR
APOSOR6253-1G APOSOR6253-250MG APOSOR6253-500MG
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056303
Numéro CAS: 914637-24-4