Imprimer
4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6250-1G OR6250-250MG
APOSOR6250-1GEA 314 EUR
APOSOR6250-1G APOSOR6250-250MG
4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056300
Numéro CAS: 914637-18-6