4-Bromo-m-toluonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR6236-25G
OR6236-5G
APOSOR6236-25GEA
85.7
EUR
APOSOR6236-25G
APOSOR6236-5G
4-Bromo-m-toluonitrile
4-Bromo-m-toluonitrile
Formule:
C₈H₆BrN MW: 196.05 g/mol Point d'ébullition: 129…130 °C/5mmHg Point de fusion: 53…57 °C Point d'éclair: 96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00031538 Numéro CAS: 41963-20-6 |