Imprimer
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6231-1G OR6231-250MG OR6231-5G OR6231-500MG OR6231-2.5G
APOSOR6231-1GEA 112 EUR
APOSOR6231-1G APOSOR6231-250MG APOSOR6231-5G APOSOR6231-500MG APOSOR6231-2.5G
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid 95%
3-(1H-Pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06739075
Numéro CAS: 1002535-21-8